Drukuj
4-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]benzyl alcohol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]-5-(trifluoromethyl)pyridine, {4-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]phenyl}methanol
PC8553-1G PC8553-250MG
APOSPC8553-1GEA 1720 PLN
APOSPC8553-1G APOSPC8553-250MG
4-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]benzyl alcohol 97%
4-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]benzyl alcohol
Formuła: C₁₃H₁₀F₃NO
MW: 253.22 g/mol
Temp. topnienia: 123…124 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09817477
Numer CAS: 613239-75-1