Drukuj
2-[4-(Chloromethyl)phenyl]-5-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 6-[4-(Chloromethyl)phenyl]-α,α,α-trifluoro-3-picoline, 4-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]benzyl chloride
PC8552-1G PC8552-250MG PC8552-100MG
APOSPC8552-1GEA 0 PLN
APOSPC8552-1G APOSPC8552-250MG APOSPC8552-100MG
2-[4-(Chloromethyl)phenyl]-5-(trifluoromethyl)pyridine 95%
2-[4-(Chloromethyl)phenyl]-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formuła: C₁₃H₉ClF₃N
Temp. topnienia: 77…78 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09817479
Numer CAS: 613239-76-2
Jednostka: 3261
ADR: 8,III