Drukuj
Ethyl 4-(4-fluorophenyl)-6-methyl-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3,4-Dihydro-5-(ethoxycarbonyl)-4-(4-fluorophenyl)-6-methylpyrimidin-2(1H)-one
PC8539-100MG PC8539-250MG
APOSPC8539-100MGEA 667 PLN
APOSPC8539-100MG APOSPC8539-250MG
Ethyl 4-(4-fluorophenyl)-6-methyl-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate
Ethyl 4-(4-fluorophenyl)-6-methyl-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate
Formuła: C₁₄H₁₅FN₂O₃
Temp. topnienia: 181…185 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00500223
Numer CAS: 5937-24-6
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III