Drukuj
4-(Trifluoromethylthio)phenacyl bromide
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Bromo-4'-(trifluoromethylthio)acetophenone
PC8506-1G PC8506-250MG
APOSPC8506-1GEA 4170 PLN
APOSPC8506-1G APOSPC8506-250MG
4-(Trifluoromethylthio)phenacyl bromide
4-(Trifluoromethylthio)phenacyl bromide
Formuła: C₉H₆BrF₃OS
MW: 299.108 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD03094514
Numer CAS: 2003-11-4
Jednostka: 3261
ADR: 8 III