Drukuj
4-Hydroxy-8-(trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC8479-250MG PC8479-500MG
APOSPC8479-250MGEA 132 PLN
APOSPC8479-250MG APOSPC8479-500MG
4-Hydroxy-8-(trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
4-Hydroxy-8-(trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formuła: C₁₁H₅F₆NO₂
Temp. topnienia: 109…111 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00174226
Numer CAS: 306935-26-2