Drukuj
Ethyl 3-amino-3-[3-(trifluoromethyl)anilino]prop-2-en-1-oate hydrochloride
Dostawca: Apollo Scientific
PC8466-1G PC8466-500MG
APOSPC8466-1GEA 2950 PLN
APOSPC8466-1G APOSPC8466-500MG
Ethyl 3-amino-3-[3-(trifluoromethyl)anilino]prop-2-en-1-oate hydrochloride
Ethyl 3-amino-3-[3-(trifluoromethyl)anilino]prop-2-en-1-oate hydrochloride
Formuła: C₁₂H₁₃F₃N₂O₂·ClH
MW: 310.7 g/mol
Temp. topnienia: 158…160 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00243964
Numer CAS: 318469-16-8