Drukuj
2-(2,4-Difluorophenoxy)-1-methyl-1H-indole-3-carboxaldehyde 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC8455-1G PC8455-500MG
APOSPC8455-1GEA 2670 PLN
APOSPC8455-1G APOSPC8455-500MG
2-(2,4-Difluorophenoxy)-1-methyl-1H-indole-3-carboxaldehyde 97%
2-(2,4-Difluorophenoxy)-1-methyl-1H-indole-3-carboxaldehyde
Formuła: C₁₆H₁₁F₂NO₂
Temp. topnienia: 138…140 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01568349
Numer CAS: 773872-28-9