Drukuj
2-{1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperidin-4-yl}acetohydrazide 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC8427-1G PC8427-5G
APOSPC8427-1GEA 1060 PLN
APOSPC8427-1G APOSPC8427-5G
2-{1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperidin-4-yl}acetohydrazide 97%
2-{1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperidin-4-yl}acetohydrazide
Formuła: C₁₃H₁₆ClF₃N₄O
Temp. topnienia: 198…201 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04038248
Numer CAS: 537050-18-3