Drukuj
4-Bromo-2-nitro-6-(trifluoromethoxy)aniline
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Amino-5-bromo-3-(trifluoromethoxy)nitrobenzene
PC8373-1G PC8373-250MG PC8373-5G
APOSPC8373-1GEA 261 PLN
APOSPC8373-1G APOSPC8373-250MG APOSPC8373-5G
4-Bromo-2-nitro-6-(trifluoromethoxy)aniline
4-Bromo-2-nitro-6-(trifluoromethoxy)aniline
Formuła: C₇H₄BrF₃N₂O₃
MW: 301.017 g/mol
Temp. topnienia: 125…130 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD16628052
Numer CAS: 1257535-31-1
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III