Drukuj
3,3-Difluoroallyl acetate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3,3-Difluoroprop-2-en-1-yl acetate
PC8369-1G PC8369-5G
APOSPC8369-1GEA 1320 PLN
APOSPC8369-1G APOSPC8369-5G
3,3-Difluoroallyl acetate
3,3-Difluoroallyl acetate
Formuła: C₅H₆F₂O₂
Temp. Wrzenia: 59 °C (150 mm Hg)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD16170466
Numer CAS: 1597-40-6
Jednostka: 1993
ADR: 3,III