Drukuj
Bromo(difluoro)acetyl bromide 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Bromo-2,2-difluoroethanoyl bromide
PC8341-1G PC8341-25G PC8341-5G
APOSPC8341-1GEA 363 PLN
APOSPC8341-1G APOSPC8341-25G APOSPC8341-5G
Bromo(difluoro)acetyl bromide 97%
Bromo(difluoro)acetyl bromide
Formuła: C₂Br₂F₂O
Temp. Wrzenia: 70…79 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00153688
Numer CAS: 1796-12-9
Jednostka: 3265
ADR: 8,III