Drukuj
3-Amino-1,1,1-trifluoropropan-2-ol 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Hydroxy-3,3,3-trifluoropropylamine, 3-Amino-2-hydroxy-1,1,1-trifluoropropane
PC8329-1G PC8329-10G PC8329-5G PC8329-25G
APOSPC8329-1GEA 261 PLN
APOSPC8329-1G APOSPC8329-10G APOSPC8329-5G APOSPC8329-25G
3-Amino-1,1,1-trifluoropropan-2-ol 95%
3-Amino-1,1,1-trifluoropropan-2-ol
Formuła: C₃H₆F₃NO
MW: 129.081 g/mol
Temp. topnienia: 99 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02082679
Numer CAS: 431-38-9