Drukuj
4-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]homopiperazine, N1-BOC protected 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]homopiperazine, tert-Butyl 4-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,4-diazepane-1-carboxylate
PC8327-1G PC8327-5G PC8327-250MG
APOSPC8327-1GEA 876 PLN
APOSPC8327-1G APOSPC8327-5G APOSPC8327-250MG
4-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]homopiperazine, N1-BOC protected 97%
4-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]homopiperazine, N1-BOC protected
Formuła: C₁₇H₂₂F₃N₃O₄
Temp. topnienia: 72…73 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00729028
Numer CAS: 306934-72-5