Drukuj
2,6-Difluoro-4-methoxybenzamide 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC8315-10G PC8315-5G PC8315-1G
APOSPC8315-10GEA 1430 PLN
APOSPC8315-10G APOSPC8315-5G APOSPC8315-1G
2,6-Difluoro-4-methoxybenzamide 98%
2,6-Difluoro-4-methoxybenzamide
Formuła: C₈H₇F₂NO₂
MW: 187.143 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03094497
Numer CAS: 125369-57-5