Drukuj
4-Bromo-2,6-difluorobenzyl bromide 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 5-Bromo-2-(bromomethyl)-1,3-difluorobenzene, α,4-Dibromo-2,6-difluorotoluene
PC8241-1G PC8241-5G PC8241-25G
APOSPC8241-1GEA 421 PLN
APOSPC8241-1G APOSPC8241-5G APOSPC8241-25G
4-Bromo-2,6-difluorobenzyl bromide 98%
4-Bromo-2,6-difluorobenzyl bromide
Formuła: C₇H₄Br₂F₂
MW: 285.911 g/mol
Temp. Wrzenia: 243 °C
Gęstość: 1.991 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03094462
Numer CAS: 162744-60-7
Jednostka: 3261
ADR: 8 II