Drukuj
5-[(4-Chlorobenzyl)thio]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC8129-1G PC8129-500MG
APOSPC8129-1GEA 2480 PLN
APOSPC8129-1G APOSPC8129-500MG
5-[(4-Chlorobenzyl)thio]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde 97%
5-[(4-Chlorobenzyl)thio]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
Formuła: C₁₃H₁₀ClF₃N₂OS
Temp. topnienia: 108…109 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00140838
Numer CAS: 321553-32-6