Drukuj
5-(4-Bromophenylthio)-4-(hydroxymethyl)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: [5-(4-Bromophenylthio)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol
PC8124-1G PC8124-500MG
APOSPC8124-1GEA 3930 PLN
APOSPC8124-1G APOSPC8124-500MG
5-(4-Bromophenylthio)-4-(hydroxymethyl)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole 97%
5-(4-Bromophenylthio)-4-(hydroxymethyl)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formuła: C₁₂H₁₀BrF₃N₂OS
Temp. topnienia: 99…101 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00172639
Numer CAS: 318239-56-4