Drukuj
3-(Trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1,2-Diamino-3-(trifluoromethoxy)benzene
PC7989-1G PC7989-250MG
APOSPC7989-1GEA 2030 PLN
APOSPC7989-1G APOSPC7989-250MG
3-(Trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine 97%
3-(Trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine
Formuła: C₇H₇F₃N₂O
MW: 192.138 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD16628051
Numer CAS: 113638-49-6