Drukuj
6-Fluoro-3-iodo-1-methyl-1H-indazole 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC7949-1G PC7949-250MG PC7949-100MG
APOSPC7949-1GEA 1660 PLN
APOSPC7949-1G APOSPC7949-250MG APOSPC7949-100MG
6-Fluoro-3-iodo-1-methyl-1H-indazole 95%
6-Fluoro-3-iodo-1-methyl-1H-indazole
Formuła: C₈H₆FIN₂
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD12756569
Numer CAS: 1257535-15-1