Drukuj
1H,1H,2H,2H,3H,3H,4H,4H-Perfluorodecan-1-ol
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC7931-1G PC7931-250MG PC7931-5G
APOSPC7931-1GEA 2340 PLN
APOSPC7931-1G APOSPC7931-250MG APOSPC7931-5G
1H,1H,2H,2H,3H,3H,4H,4H-Perfluorodecan-1-ol
1H,1H,2H,2H,3H,3H,4H,4H-Perfluorodecan-1-ol
Formuła: C₁₀H₉F₁₃O
Temp. Wrzenia: 80 °C (7 mm Hg)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09864675
Numer CAS: 39239-79-7