Drukuj
3-Bromo-6-fluoro-2-methoxybenzeneboronic acid 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: (3-Bromo-6-fluoro-2-methoxyphenyl)boronic acid, 3-Bromo-6-fluoro-2-methoxyphenylboronic acid
PC7915-1G PC7915-5G
APOSPC7915-1GEA 429 PLN
APOSPC7915-1G APOSPC7915-5G
3-Bromo-6-fluoro-2-methoxybenzeneboronic acid 96%
3-Bromo-6-fluoro-2-methoxybenzeneboronic acid
Formuła: C₇H₇BBrFO₃
MW: 248.842 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09475911
Numer CAS: 957120-30-8