Drukuj
Tris(perfluorononyl)-s-triazine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
APOSPC7912-1GEA 911 PLN
APOSPC7912-1G
Tris(perfluorononyl)-s-triazine 95%
Tris(perfluorononyl)-s-triazine
Mass Spectrometry standard
Formuła: C₃₀F₅₇N₃
MW: 1485,25 g/mol
Temp. topnienia: 82…84 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042440
Numer CAS: 57101-59-4