Drukuj
(1H,1H,2H,2H-Perfluorotetradecyl)tris(ethoxy)silane
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC7904-25G PC7904-5G
APOSPC7904-25GEA 7660 PLN
APOSPC7904-25G APOSPC7904-5G
(1H,1H,2H,2H-Perfluorotetradecyl)tris(ethoxy)silane
(1H,1H,2H,2H-Perfluorotetradecyl)tris(ethoxy)silane
Formuła: C₂₀H₁₉F₂₅O₃Si
Temp. Wrzenia: 127…128 °C (0,2 mm Hg)
Temp. topnienia: 46…47 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07368765
Numer CAS: 885275-56-9