Drukuj
1H,1H,2H,2H-Perfluorotetradecyltrichlorosilane 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC7902-1G PC7902-5G
APOSPC7902-1GEA 0 PLN
APOSPC7902-1G APOSPC7902-5G
1H,1H,2H,2H-Perfluorotetradecyltrichlorosilane 97%
1H,1H,2H,2H-Perfluorotetradecyltrichlorosilane
Formuła: C₁₄H₄Cl₃F₂₅Si
Temp. Wrzenia: 114…115 °C (1,2 mm Hg)
Temp. topnienia: 91…93 °C
Temp. Zapłonu: 110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07368764
Numer CAS: 102488-50-6
Jednostka: 1759
ADR: 8,II