Drukuj
Bromek 2-bromo-5-trifluorometylobenzylu 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-Bromo-3-(bromomethyl)benzotrifluoride, 1-Bromo-2-(bromomethyl)-4-(trifluoromethyl)benzene
PC7887-1G PC7887-5G PC7887-10G
APOSPC7887-1GEA 168 PLN
APOSPC7887-1G APOSPC7887-5G APOSPC7887-10G
Bromek 2-bromo-5-trifluorometylobenzylu 97%
Bromek 2-bromo-5-trifluorometylobenzylu
Formuła: C₈H₅Br₂F₃
MW: 317.93 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04973762
Numer CAS: 886496-63-5
Jednostka: 3265
ADR: 8 II