Drukuj
Methyl perfluoro-3,6,9-trioxatridecanoate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl difluoro{2-[2-(nonafluorobutoxy)-1,1,2,2-tetrafluoroethoxy]-1,1,2,2-tetrafluoroethoxy}acetate
PC7879-25G PC7879-5G
APOSPC7879-25GEA 1430 PLN
APOSPC7879-25G APOSPC7879-5G
Methyl perfluoro-3,6,9-trioxatridecanoate
Methyl perfluoro-3,6,9-trioxatridecanoate
Formuła: C₁₁H₃F₁₉O₅
Temp. Wrzenia: 73 °C (10 mm Hg)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03094451
Numer CAS: 330562-42-0