Drukuj
4,4,4-Trifluoro-3-(trifluoromethyl)butanoic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3,3-Bis(trifluoromethyl)propanoic acid, 4,4,4-Trifluoro-3-(trifluoromethyl)butyric acid
PC7854L-1G PC7854L-5G
APOSPC7854L-1GEA 328 PLN
APOSPC7854L-1G APOSPC7854L-5G
4,4,4-Trifluoro-3-(trifluoromethyl)butanoic acid 97%
4,4,4-Trifluoro-3-(trifluoromethyl)butanoic acid
Formuła: C₅H₄F₆O₂
MW: 210.074 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00236630
Numer CAS: 17327-33-2
Jednostka: 3265
ADR: 8 III