Drukuj
4-Bromo-1,1,1-trifluoro-2-(trifluoromethyl)butane 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4,4,4-Trifluoro-3-(trifluoromethyl)butyl bromide, 1,1-Bis(trifluoromethyl)-3-bromopropane
PC7854H-1G PC7854H-5G
APOSPC7854H-1GEA 998 PLN
APOSPC7854H-1G APOSPC7854H-5G
4-Bromo-1,1,1-trifluoro-2-(trifluoromethyl)butane 97%
4-Bromo-1,1,1-trifluoro-2-(trifluoromethyl)butane
Formuła: C₅H₅BrF₆
Temp. Wrzenia: 108 °C
Gęstość: 1,6 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00236629
Numer CAS: 203303-02-0