Drukuj
4-Fluoronaphthalene-1-sulphonyl chloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-(Chlorosulphonyl)-4-fluoronaphthalene
PC7792-1G PC7792-500MG PC7792-5G
APOSPC7792-1GEA 725 PLN
APOSPC7792-1G APOSPC7792-500MG APOSPC7792-5G
4-Fluoronaphthalene-1-sulphonyl chloride 97%
4-Fluoronaphthalene-1-sulphonyl chloride
Formuła: C₁₀H₆ClFO₂S
MW: 244.67 g/mol
Temp. topnienia: 80…82 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02091376
Numer CAS: 316-69-8
Jednostka: 1759
ADR: 8 III