Drukuj
Ethyl 4-chloro-2-fluorobenzoate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC7776-25G PC7776-5G
APOSPC7776-25GEA 957 PLN
APOSPC7776-25G APOSPC7776-5G
Ethyl 4-chloro-2-fluorobenzoate
Ethyl 4-chloro-2-fluorobenzoate
Formuła: C₉H₈ClFO₂
MW: 202.61 g/mol
Temp. Wrzenia: 206 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03095401
Numer CAS: 4793-20-8
Jednostka: 1993
ADR: 3 III