Drukuj
Ethyl 2-chloro-4-fluorobenzoate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC7774-25G PC7774-5G PC7774-100G
APOSPC7774-25GEA 145 PLN
APOSPC7774-25G APOSPC7774-5G APOSPC7774-100G
Ethyl 2-chloro-4-fluorobenzoate
Ethyl 2-chloro-4-fluorobenzoate
Formuła: C₉H₈ClFO₂
MW: 202.61 g/mol
Temp. Wrzenia: 239…241 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06204388
Numer CAS: 167758-87-4