Drukuj
5-Bromo-4-chloro-2-fluorotoluene 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC7758-1G PC7758-5G PC7758-25G
APOSPC7758-1GEA 110 PLN
APOSPC7758-1G APOSPC7758-5G APOSPC7758-25G
5-Bromo-4-chloro-2-fluorotoluene 97%
5-Bromo-4-chloro-2-fluorotoluene
Formuła: C₇H₅BrClF
MW: 223.47 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00143430
Numer CAS: 201849-18-5