Drukuj
2-Chloro-2,3,3-trifluorocyclobutane-1-carbonitrile 97+%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Chloro-3-cyano-1,1,2-trifluorocyclobutane
PC7748-10G PC7748-1G PC7748-5G
APOSPC7748-10GEA 3460 PLN
APOSPC7748-10G APOSPC7748-1G APOSPC7748-5G
2-Chloro-2,3,3-trifluorocyclobutane-1-carbonitrile 97+%
2-Chloro-2,3,3-trifluorocyclobutane-1-carbonitrile
Formuła: C₅H₃ClF₃N
MW: 169.532 g/mol
Temp. Wrzenia: 82 °C (40 mm Hg)
Temp. Zapłonu: 72 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00039436
Numer CAS: 1546-77-6
Jednostka: 1992
ADR: 3+6.1 III