Drukuj
2-Bromo-5-fluorophenylacetonitrile 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC7746-1G PC7746-25G PC7746-5G
APOSPC7746-1GEA 110 PLN
APOSPC7746-1G APOSPC7746-25G APOSPC7746-5G
2-Bromo-5-fluorophenylacetonitrile 99%
2-Bromo-5-fluorophenylacetonitrile
Formuła: C₈H₅BrFN
Temp. topnienia: 70…71 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03094439
Numer CAS: 886761-96-2
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III