Drukuj
2-Bromo-5-fluorobenzoyl chloride, tech
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC7745-1G PC7745-5G
APOSPC7745-1GEA 656 PLN
APOSPC7745-1G APOSPC7745-5G
2-Bromo-5-fluorobenzoyl chloride, tech
2-Bromo-5-fluorobenzoyl chloride
Formuła: C₇H₃BrClFO
Temp. topnienia: 20…22 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03094438
Numer CAS: 111771-13-2
Jednostka: 3265
ADR: 8,III