Drukuj
5-Bromo-2-fluorobenzenesulphonyl chloride 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 5-Bromo-2-fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
PC7725-5G PC7725-1G PC7725-25G
APOSPC7725-5GEA 145 PLN
APOSPC7725-5G APOSPC7725-1G APOSPC7725-25G
5-Bromo-2-fluorobenzenesulphonyl chloride 98%
5-Bromo-2-fluorobenzenesulphonyl chloride
Formuła: C₆H₃BrClFO₂S
Temp. topnienia: 61…66 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09763690
Numer CAS: 339370-40-0
Jednostka: 3261
ADR: 8,II