Drukuj
2,5-Bis(trifluoromethyl)-7-chloro-1H-benzimidazole 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2,6-Bis(trifluoromethyl)-4-chloro-1H-benzimidazole
PC7695-1G PC7695-5G
APOSPC7695-1GEA 998 PLN
APOSPC7695-1G APOSPC7695-5G
2,5-Bis(trifluoromethyl)-7-chloro-1H-benzimidazole 97%
2,5-Bis(trifluoromethyl)-7-chloro-1H-benzimidazole
Formuła: C₉H₃ClF₆N₂
MW: 288.577 g/mol
Temp. topnienia: 154…156 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD12547949
Numer CAS: 1209789-75-2