Drukuj
4-Bromo-2-fluoro-6-methoxybenzeneboronic acid 95+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Bromo-2-fluoro-6-methoxyphenylboronic acid, (4-Bromo-2-fluoro-6-methoxyphenyl)boronic acid, 2-Borono-5-bromo-3-fluoroanisole
PC7585-1G PC7585-5G
APOSPC7585-1GEA 342 PLN
APOSPC7585-1G APOSPC7585-5G
4-Bromo-2-fluoro-6-methoxybenzeneboronic acid 95+%
4-Bromo-2-fluoro-6-methoxybenzeneboronic acid
Formuła: C₇H₇BBrFO₃
MW: 248.842 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD09475882
Numer CAS: 957035-32-4