Drukuj
4-(Methylsulphonyl)-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-(Bromomethyl)-5-(methylsulphonyl)benzotrifluoride, 4-(Bromomethyl)-3-(trifluoromethyl)phenyl methyl sulphone, 1-(Bromomethyl)-4-(methylsulphonyl)-2-(trifluoromethyl)benzene
PC7521-1G PC7521-5G PC7521-10G
APOSPC7521-1GEA 1450 PLN
APOSPC7521-1G APOSPC7521-5G APOSPC7521-10G
4-(Methylsulphonyl)-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
4-(Methylsulphonyl)-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formuła: C₉H₈BrF₃O₂S
MW: 317.123 g/mol
Temp. topnienia: 121…123 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD16606069
Numer CAS: 934557-65-0
Jednostka: 3261
ADR: 8 III