Drukuj
3-Chloro-2,4-difluoroiodobenzene 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Chloro-1,3-difluoro-4-iodobenzene
PC7421-1G PC7421-25G PC7421-5G
APOSPC7421-1GEA 414 PLN
APOSPC7421-1G APOSPC7421-25G APOSPC7421-5G
3-Chloro-2,4-difluoroiodobenzene 97%
3-Chloro-2,4-difluoroiodobenzene
Formuła: C₆H₂ClF₂I
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00142890
Numer CAS: 202925-06-2