Drukuj
1,2-Bis[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,1,2,2-tetrafluoroethane 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 1,1'-(1,1,2,2-Tetrafluoroethane-1,2-diyl)bis[3-(trifluoromethyl)benzene]
PC7397-1G PC7397-25G PC7397-5G
APOSPC7397-1GEA 509 PLN
APOSPC7397-1G APOSPC7397-25G APOSPC7397-5G
1,2-Bis[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,1,2,2-tetrafluoroethane 97%
1,2-Bis[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,1,2,2-tetrafluoroethane
Formuła: C₁₆H₈F₁₀
Temp. topnienia: 82…83 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01631640
Numer CAS: 287172-67-2