Drukuj
Sodium perfluorohexanoate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC7314-25G PC7314-5G
APOSPC7314-25GEA 6040 PLN
APOSPC7314-25G APOSPC7314-5G
Sodium perfluorohexanoate 98%
Sodium perfluorohexanoate
Formuła: C₆F₁₁O₂·Na
Temp. topnienia: 265…266 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07784242
Numer CAS: 2923-26-4