Drukuj
1,1,2-Trifluoro-2-chloroethyl 2,2,2-trifluoroethyl ether 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Chloro-1,1,2-trifluoroethyl 2,2,2-trifluoroethyl ether
PC7292D-1G PC7292D-5G
APOSPC7292D-1GEA 400 PLN
APOSPC7292D-1G APOSPC7292D-5G
1,1,2-Trifluoro-2-chloroethyl 2,2,2-trifluoroethyl ether 97%
1,1,2-Trifluoro-2-chloroethyl 2,2,2-trifluoroethyl ether
Formuła: C₄H₃ClF₆O
MW: 216.509 g/mol
Temp. Wrzenia: 81 °C
Gęstość: 1.532 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00236120
Numer CAS: 25364-98-1