Drukuj
6-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzeneboronic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (6-Bromo-2-fluoro-3-methylphenyl)boronic acid, 3-Borono-4-bromo-2-fluorotoluene, 6-Bromo-2-fluoro-3-methylphenylboronic acid
PC7276-1G PC7276-25G PC7276-5G
APOSPC7276-1GEA 328 PLN
APOSPC7276-1G APOSPC7276-25G APOSPC7276-5G
6-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzeneboronic acid 98%
6-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzeneboronic acid
Formuła: C₇H₇BBrFO₂
MW: 232.843 g/mol
Temp. topnienia: 136…139 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD09258741
Numer CAS: 957061-15-3