Drukuj
2-Bromo-5-fluorostyrene
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-Bromo-2-ethenyl-4-fluorobenzene, 1-Bromo-4-fluoro-2-vinylbenzene
PC7261-1G PC7261-250MG
APOSPC7261-1GEA 696 PLN
APOSPC7261-1G APOSPC7261-250MG
2-Bromo-5-fluorostyrene
2-Bromo-5-fluorostyrene
Formuła: C₈H₆BrF
MW: 201.036 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD09749661
Numer CAS: 828267-47-6
Jednostka: 1993
ADR: 3 III