Drukuj
Methyl 3-(cyclopropylamino)-2-(2,4-dichloro-5-fluorobenzoyl)acrylate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC7235-100G PC7235-25G PC7235-5G
APOSPC7235-100GEA 2090 PLN
APOSPC7235-100G APOSPC7235-25G APOSPC7235-5G
Methyl 3-(cyclopropylamino)-2-(2,4-dichloro-5-fluorobenzoyl)acrylate
Methyl 3-(cyclopropylamino)-2-(2,4-dichloro-5-fluorobenzoyl)acrylate
Formuła: C₁₄H₁₂Cl₂FNO₃
Temp. topnienia: 150…154 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02683487
Numer CAS: 105392-26-5