Drukuj
1-Fluoropropan-2-ol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC7229-1G PC7229-5G
APOSPC7229-1GEA 911 PLN
APOSPC7229-1G APOSPC7229-5G
1-Fluoropropan-2-ol 97%
1-Fluoropropan-2-ol
Formuła: C₃H₇FO
Temp. Wrzenia: 107…108 °C
Gęstość: 1,021 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00039620
Numer CAS: 430-50-2
Jednostka: 1987
ADR: 3,III