Drukuj
1-(4-Bromo-2-fluorobenzyl)pyrrolidine
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC7159-25G PC7159-5G
APOSPC7159-25GEA 1360 PLN
APOSPC7159-25G APOSPC7159-5G
1-(4-Bromo-2-fluorobenzyl)pyrrolidine
1-(4-Bromo-2-fluorobenzyl)pyrrolidine
Formuła: C₁₁H₁₃BrFN
MW: 258.13 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09749655
Numer CAS: 283173-83-1
Jednostka: 2735
ADR: 8 III