Drukuj
Chloro(fluoro)phenylacetonitrile 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC7151-1G PC7151-250MG PC7151-5G
APOSPC7151-1GEA 1310 PLN
APOSPC7151-1G APOSPC7151-250MG APOSPC7151-5G
Chloro(fluoro)phenylacetonitrile 97%
Chloro(fluoro)phenylacetonitrile
Formuła: C₈H₅ClFN
Temp. Zapłonu: >90 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09258967
Numer CAS: 948014-31-1
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,III