Drukuj
Trifluoroacetaldehyde monohydrate 72% roztwór wodny
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC7130-100G PC7130-10G PC7130-50G
APOSPC7130-100GEA 1180 PLN
APOSPC7130-100G APOSPC7130-10G APOSPC7130-50G
Trifluoroacetaldehyde monohydrate 72% roztwór wodny
Trifluoroacetaldehyde monohydrate
A stable source of trifluoroacetaldehyde. Add the product dropwise to PPA @ 150-180C - distill off & react at once.
Formuła: C₂HF₃O·H₂O
Temp. Wrzenia: 104…105 °C
Temp. topnienia: 68…70 °C
Gęstość: 1,468 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: –23 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00167359
Numer CAS: 33953-86-5
Jednostka: 1989
ADR: 3,II